Fontos dokumentumok
935727
Barium hydroxide octahydrate
≥99.9% trace metals basis
Szinonimák:
Barium dihydroxide octahydrate, Dihydroxybarium octahydrate
Teszt
≥99.9% trace metals basis
form
crystals, granules or powder
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
szín
white to off-white
mp
78 °C (lit.)
környezetbarátabb alternatív kategória
SMILES string
O.O.O.O.O.O.O.O.O[Ba]O
InChI
1S/Ba.10H2O/h;10*1H2/q+2;;;;;;;;;;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZUDYPQRUOYEARG-UHFFFAOYSA-L
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)