Fontos dokumentumok
390143
Triethoxysilane
95%
Szinonimák:
Silicon triethoxide, Triethoxysilyl hydride
Teszt
95%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.377 (lit.)
bp
134-135 °C (lit.)
sűrűség
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[H][Si](OCC)(OCC)OCC
InChI
1S/C6H16O3Si/c1-4-7-10(8-5-2)9-6-3/h10H,4-6H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QQQSFSZALRVCSZ-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
78.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
26 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?