Merck
176206
Sigma-Aldrich
Poly(methylhydrosiloxane)
greener alternative
average Mn 1,700-3,200
Szinonimák:
Methylhydrogensiloxane polymer, PMHS
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)3SiO[(CH3)HSiO]nSi(CH3)3
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
form
liquid
Minőségi szint
molekulatömeg
average Mn 1,700-3,200
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
törésmutató
n20/D 1.398
viszkozitás
12-45 cSt
sűrűség
1.006 g/mL at 25 °C (lit.)
környezetbarátabb alternatív kategória
Általános leírás
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product is an environmentally benign reducing agent and has been enhanced for catalytic efficiency. Click here for more information.
Harnessing the reactivity of poly(methylhydrosiloxane) for the reduction and cyclization of biomass to high-value products
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
399.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
204 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 1705-1705 (1989)
Cikkek
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.
Related Content
We offer PDMS surface modification kit which allows for durable hydrophilization of various polydimethylsiloxane (PDMS) surfaces.