Fontos dokumentumok
335150
Phenylsilane
97%
Szinonimák:
Monophenylsilane
Teszt
97%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.510 (lit.)
bp
120 °C (lit.)
sűrűség
0.877 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[SiH3]c1ccccc1
InChI
1S/C6H8Si/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,7H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PARWUHTVGZSQPD-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
46.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
8 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?