Merck
66612
Sigma-Aldrich
Methyldiethoxysilane
≥96%
Szinonimák:
Diethoxy-methylsilane
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C5H14O2Si
CAS-szám:
Molekulatömeg:
134.25
Beilstein:
1733975
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥96%
bp
94-95 °C (lit.)
sűrűség
0.838 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
CCO[SiH](C)OCC
InChI
1S/C5H14O2Si/c1-4-6-8(3)7-5-2/h8H,4-5H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SOGIFFQYRAXTDR-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Flame
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
33.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
1 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Bhushan P Mahadik et al.
Biomaterials, 67, 297-307 (2015-08-04)
Hematopoietic stem cells (HSCs) are a rare stem cell population found primarily in the bone marrow and responsible for the production of the body's full complement of blood and immune cells. Used clinically to treat a range of hematopoietic disorders