Fontos dokumentumok
254371
Ethoxytrimethylsilane
98%
Szinonimák:
Trimethylethoxysilane
Teszt
98%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.374 (lit.)
bp
75-76 °C (lit.)
sűrűség
0.757 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCO[Si](C)(C)C
InChI
1S/C5H14OSi/c1-5-6-7(2,3)4/h5H2,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RSIHJDGMBDPTIM-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
-3.1 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-19.5 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Review SET mechanism in photoredox catalysis for sustainable reactions and rearrangement of oxaziridines.