Fontos dokumentumok
569615
(3-Chloropropyl)triethoxysilane
95%
Szinonimák:
(gamma-Chloropropyl)triethoxysilane, 3-(Triethoxysilyl)-1-chloropropane, 3-(Triethoxysilyl)propyl chloride, 3-Chloropropropyltriethoxysilane
Teszt
95%
törésmutató
n20/D 1.418 (lit.)
sűrűség
1.000 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
chloro
SMILES string
CCO[Si](CCCCl)(OCC)OCC
InChI
1S/C9H21ClO3Si/c1-4-11-14(12-5-2,13-6-3)9-7-8-10/h4-9H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KSCAZPYHLGGNPZ-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
98.6 °F
Lobbanási pont (C)
37 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?