Fontos dokumentumok
39410
4-(Dimethylamino)pyridine, polymer-bound
extent of labeling: ~3.0 mmol/g "DMAP" loading, matrix crosslinked with 2% DVB
Szinonimák:
4-(Dimethylamino)pyridine on Polystyrene, DMAP on PS, polymer bound DMAP
About This Item
Javasolt termékek
reakcióalkalmasság
reaction type: solution phase peptide synthesis
a címkézés mértéke
~3.0 mmol/g "DMAP" loading
Mátrix
crosslinked with 2% DVB
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤5000 mg/kg
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)