Fontos dokumentumok
230197
Triethylsilane
99%
Szinonimák:
NSC 93579, Triethylhydrosilane, Triethylsilicon hydride
Teszt
99%
Forma
liquid
reakcióalkalmasság
reagent type: reductant
törésmutató
n20/D 1.412 (lit.)
bp
107-108 °C (lit.)
sűrűség
0.728 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC[SiH](CC)CC
InChI
1S/C6H16Si/c1-4-7(5-2)6-3/h7H,4-6H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AQRLNPVMDITEJU-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
- Synthesis of a spiro-oxindole blocker of Nav1.7 for the treatment of pain
- Redox initiated cationic polymerization
- Beckmann rearrangement of cyclododecanone oxime
- Regioselective reductive coupling of enones and allenes
Catalyst reactivation after catalyst polymerization of styrene
Studies involving the prediction of organosilicon flash points
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
21.2 °F
Lobbanási pont (C)
-6 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?