Fontos dokumentumok
479519
Platinum(0)-1,3-divinyl-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane complex solution
in xylene, Pt ~2 %
Szinonimák:
Karstedt′s catalyst, Platinum(0) 1,3-diethenyl-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane complexes
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
7 mmHg ( 21 °C)
Minőségi szint
összetétel
Pt, ~2%
reakcióalkalmasság
core: platinum
reagent type: catalyst
koncentráció
in xylene
bp
138 °C
mp
12-13 °C
sűrűség
0.855 g/mL at 25 °C
SMILES string
[Pt].C[Si](C)(O[Si](C)(C)C=C)C=C
InChI
1S/C8H18OSi2.Pt/c1-7-10(3,4)9-11(5,6)8-2;/h7-8H,1-2H2,3-6H3;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RCNRJBWHLARWRP-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
It has also been used in the reduction of carboxamides to amines.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system,Liver,Kidney, Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
77.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
25 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Trost group's protocol yields α-vinylsilanes from terminal acetylenes using [Cp*Ru(MeCN)3]PF6 catalyst and others for hydrosilylation.