Fontos dokumentumok
148482
Diphenylsilane
97%
Szinonimák:
Diphenyl silane, Diphenylsilicon
Teszt
97%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.579 (lit.)
bp
95-97 °C/13 mmHg (lit.)
sűrűség
0.993 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[SiH2](c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H12Si/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H,13H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VDCSGNNYCFPWFK-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Preparation of Bis diphenylsilane and Investigation of Its Cationic UV-Curing Material Properties: This study explores the synthesis and photosensitivity of a new material using diphenylsilane, emphasizing its potential in UV-curing applications (Y Liu et al., 2021, MDPI).
- Inkjet printing of blue phosphorescent light-emitting layer based on bis (3, 5-di (9 H-carbazol-9-yl)) diphenylsilane: Research on the use of diphenylsilane derivatives for developing blue phosphorescent materials for inkjet printing, which could be used in electronic displays (R Bail et al., 2018, RSC Advances).
kiegészítő
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
208.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
98 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?