Fontos dokumentumok
440574
Triethoxy(ethyl)silane
96%
Szinonimák:
Ethyltriethoxysilane
Teszt
96%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.392 (lit.)
bp
158-160 °C (lit.)
sűrűség
0.895 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCO[Si](CC)(OCC)OCC
InChI
1S/C8H20O3Si/c1-5-9-12(8-4,10-6-2)11-7-3/h5-8H2,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DENFJSAFJTVPJR-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
109.9 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
43.3 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?