Merck
235016
Sigma-Aldrich
Dimethylphenylsilane
≥98%
Szinonimák:
Phenyldimethylsilane
About This Item
Lineáris képlet:
C6H5SiH(CH3)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
136.27
Beilstein:
2204906
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥98%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.497 (lit.)
bp
157 °C/744 mmHg (lit.)
sűrűség
0.889 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C[SiH](C)c1ccccc1
InChI
1S/C8H12Si/c1-9(2)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZISUALSZTAEPJH-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Dimethylphenylsilane is used as a silylating agent in homocoupling reactions to produce well defined polymers.
Alkalmazás
Reagent for enol ether synthesis.
Piktogramok
Flame
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
95.0 °F
Lobbanási pont (C)
35 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cu3 (BTC) 2 catalyzed dehydrogenative coupling of dimethylphenylsilane with phenol and homocoupling of dimethylphenylsilane to disiloxane
Anbu, Nagaraj, et,al
Journal of Colloid and Interface Science, 490, 430-435 (2017)
B (C 6 F 5) 3-catalyzed group transfer polymerization of alkyl methacrylates with dimethylphenylsilane through in situ formation of silyl ketene acetal by B (C 6 F 5) 3-catalyzed 1, 4-hydrosilylation of methacrylate monomer
Chen, Yougen and Kitano
Open Journal of Polymer Chemistry, 6, 3502-3511 (2015)
Slawomir Rubinsztajn et al.
Macromolecular rapid communications, 42(5), e2000601-e2000601 (2020-12-04)
The reaction of poly(hydromethylsiloxane-co-methylphenylsiloxane) with zirconium (IV) n-propoxide in dry toluene leads to extensive scission of the siloxane chain and conversion of Si-H groups. These processes produce oligomeric siloxanes and organosilanes containing moisture sensitive propoxy and siloxy-zirconate groups. The obtained