Fontos dokumentumok
383317
Zinc acetate
99.99% trace metals basis
Szinonimák:
Zn(OAc)2
Teszt
99.99% trace metals basis
form
solid
reakcióalkalmasság
core: zinc
reagent type: catalyst
szennyeződések
<0.2% water
sűrűség
1.84 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(O[Zn]OC(C)=O)=O
InChI
1S/2C2H4O2.Zn/c2*1-2(3)4;/h2*1H3,(H,3,4);/q;;+2/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DJWUNCQRNNEAKC-UHFFFAOYSA-L
Általános leírás
For small scale and high throughput uses, product is also available as ChemBeads (927805)
Alkalmazás
- Synthesis of layered Zn-arylphosphonates with potential application in sorption, ion exchange or catalysis.
- Ultrasonic preparation of zinc sulfide nanoparticles coated on silica particles.
- Synthesis of ZnO/ZnS composites throughion exchange method (1)
- Fabrication of 3D hierarchical ZnO/ZnSheterojunction branched nanowires for enhanced photoelectrochemical watersplitting (2)
- Synthesis of Co3O4-decorated ZnO@ZnS core-shellstructures for efficient photocatalytic overall water splitting (3)
- Synthesis of ZnO photocatalysts (4)
Elkészítési megjegyzés
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)