Merck
378755
Sigma-Aldrich
Dichlorotriphenylphosphorane
95%
Szinonimák:
Triphenylphosphine dichloride
About This Item
Lineáris képlet:
(C6H5)3PCl2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
333.19
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
95%
form
solid
mp
85 °C (dec.) (lit.)
funkcionális csoport
phosphine
SMILES string
ClP(Cl)(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H15Cl2P/c19-21(20,16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ASWXNYNXAOQCCD-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Dichlorotriphenylphosphorane (Triphenylphosphine dichloride, PPh3Cl2) is a phosphorous halide. Stability and reactivity of dichlorotriphenylphosphorane have been studied by solid state 31P NMR spectroscopy. It participates in the conversion of carboxylic esters to acid halides and mechanism of this cleavage has been investigated. Modified method has been proposed in which dichlorotriphenylphosphorane participates in the synthesis of tertiary amides.
Alkalmazás
Dichlorotriphenylphosphorane may be used in the synthesis of the following:
  • tertiary benzanilide derivatives
  • N-phosphodipeptides
  • dialkyl phosphorochloridites based on the reaction of trialkyl phosphites
  • naphthalene ring-based calix[3]amide, via reaction with 6-amino-2-naphthoic acid
  • C2v-symmetrical cyclic tetramers of aromatic amides
Veszélyességi osztályok
Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
68.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
20 °C - closed cup
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cleavage of carboxylic acid esters to acid chlorides with dichlorotriphenylphosphorane.
Burton DKJ and Koppes WM.
The Journal of Organic Chemistry, 40(21), 3026-3032 (1975)
Nina C Gonnella et al.
Magnetic resonance in chemistry : MRC, 47(6), 461-464 (2009-03-07)
Solid state (31)P NMR spectroscopy was used to examine, monitor and quantify the compound integrity of the chemical reagent dichlorotriphenylphosphorane. Comparison was also made with solution (31)P NMR spectra which showed that this highly reactive species could be observed in
Murali K Urlam et al.
MedChemComm, 4(6), 932-941 (2013-09-28)
The
Construction of anomalously bent biphenyl structure using conformational properties of calix [4] amide.
Tominaga M, et al.
Tetrahedron Letters, 47(52), 346-350 (2006)
The preparation of dimethyl phosphorochloridite and its homologs from trialkyl phosphites and dichlorotriphenylphosphorane.
Majewski P.
Phosph. Sulfur Relat. Elem., 33(1-2), 37-39 (1987)