Merck
309567
Sigma-Aldrich
(Methoxymethyl)triphenylphosphonium chloride
97%
Szinonimák:
Triphenyl(methoxymethyl)phosphonium chloride
About This Item
Lineáris képlet:
(C6H5)3P(Cl)CH2OCH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
342.80
Beilstein:
3599844
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
solid
Teszt:
97%
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
solid
reakcióalkalmasság
reaction type: C-C Bond Formation
mp
185-195 °C (dec.) (lit.)
funkcionális csoport
ether
phosphine
SMILES string
[Cl-].COC[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C20H20OP.ClH/c1-21-17-22(18-11-5-2-6-12-18,19-13-7-3-8-14-19)20-15-9-4-10-16-20;/h2-16H,17H2,1H3;1H/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SJFNDMHZXCUXSA-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
(Methoxymethyl)triphenylphosphonium chloride is a Wittig reagent that reacts with aldehydes and ketones to give substituted alkenes. This Wittig reaction finds application as the key step in the synthesis of:
  • Antimalarial drug, (+)-artemisinin.
  • Substituted quinolines.
  • Akuammiline alkaloid picrinine.
  • 7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine derivatives for signal transducers and activators of transcription 6 (STAT6) inhibitors.
Piktogramok
Exclamation markEnvironment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
>482.0 °F
Lobbanási pont (C)
> 250 °C
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Total synthesis of the akuammiline alkaloid picrinine
Smith JM, et al.
Journal of the American Chemical Society, 136(12), 4504-4507 (2014)
Stereoselective total synthesis of (+)-artemisinin
Yadav JS, et al.
Tetrahedron Letters, 44(2), 387-389 (2003)
Novel 7H-pyrrolo [2, 3-d] pyrimidine derivatives as potent and orally active STAT6 inhibitors
Nagashima S, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry, 17(19), 6926-6936 (2009)
A convenient synthesis of quinolines by reactions of o-isocyano-β-methoxystyrenes with nucleophiles
Kobayashi K, et al.
Tetrahedron, 60(50), 11639-11645 (2004)