Fontos dokumentumok
412740
Bis(triphenylphosphine)palladium(II) dichloride
Szinonimák:
Dichlorobis(triphenylphosphine)palladium(II), Palladium(II)bis(triphenylphosphine) dichloride, PdCl2(PPh3)2
About This Item
Javasolt termékek
Forma
solid
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
SMILES string
Cl[Pd]Cl.c1(P(c2ccccc2)c3ccccc3)ccccc1.c4(P(c5ccccc5)c6ccccc6)ccccc4
InChI
1S/2C18H15P.2ClH.Pd/c2*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;;;/h2*1-15H;2*1H;/q;;;;+2/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YNHIGQDRGKUECZ-UHFFFAOYSA-L
Általános leírás
Alkalmazás
- As model catalyst for the evaluation of functionalized silica′s for the adsorptive recovery of homogeneous catalysts, via its interaction with metal centre.
- As catalyst in the synthesis of diphenylacetylene.
- One-pot synthesis of furoquinolines, via Pd-catalyzed Sonogashira coupling followed by Cu(I) catalyzed ring closure.
- Catalyst for Sonogashira coupling of aryl alkynes to 2-bromothiazole and 2-bromothiophene.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 4 - Skin Sens. 1A
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)