Fontos dokumentumok
130079
Methyltriphenylphosphonium bromide
98%
Szinonimák:
TPMP, Triphenylmethylphosphonium bromide, triphenylmethylphosphonium bromide
Teszt
98%
form
powder
reakcióalkalmasság
reaction type: C-C Bond Formation
mp
230-234 °C (lit.)
funkcionális csoport
phosphine
SMILES string
[Br-].C[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H18P.BrH/c1-20(17-11-5-2-6-12-17,18-13-7-3-8-14-18)19-15-9-4-10-16-19;/h2-16H,1H3;1H/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LSEFCHWGJNHZNT-UHFFFAOYSA-M
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
>464.0 °F
Lobbanási pont (C)
> 240 °C
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)