Fontos dokumentumok
419184
Triphenylphosphine diiodide
technical grade, 90%
Szinonimák:
Diiodotriphenylphosphorane
About This Item
Javasolt termékek
grade
technical grade
Minőségi szint
Teszt
90%
Forma
solid
mp
210-220 °C (lit.)
funkcionális csoport
phosphine
SMILES string
IP(I)(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H15I2P/c19-21(20,16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NSWZEXJQHIXCFL-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- To facilitate the conversion of alcohol, thiol, and enol functional groups into alkyl iodides via formation of alkoxyphosphonium iodide.
- To prepare β-iodo-α,β-unsaturated ketones from cyclic β-diketones in the presence of triethyl amine.
- In the synthesis of alkyl nitrates from alcohols.
- In the Beckmann rearrangement reaction to synthesize lactams from cycloalkanone oxime.
- For the preparation of aromatic and aliphatic carboxylic acid esters in the presence of N,N-dimethylaminopyridine.
Ph3P. I2 can also be used to reduce graphene oxide for the production of graphene nanosheets under mild and environmentally friendly conditions.
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)