Fontos dokumentumok
A0884
L-Asparagine
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
(S)-2-Aminosuccinic acid 4-amide, L-Aspartic acid 4-amide
About This Item
Javasolt termékek
product name
L-Asparagine, ≥98% (HPLC)
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
szín
white
mp
235 °C (dec.) (lit.)
alkalmazás(ok)
detection
SMILES string
N[C@@H](CC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H8N2O3/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H2,6,7)(H,8,9)/t2-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DCXYFEDJOCDNAF-REOHCLBHSA-N
Alkalmazás
- to identify and quantify free amino acids released upon oxidation of proteins and peptides by hydroxyl radicals
- to study the effects of amino acids in promoting food consumption in Drosophila melanogaster
- to study non-enzymatic gluconeogenesis
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
fructose 1,6-bisphosphate in ice
Chromatograms
application for HPLCTudóscsoportunk valamennyi kutatási területen rendelkezik tapasztalattal, beleértve az élettudományt, az anyagtudományt, a kémiai szintézist, a kromatográfiát, az analitikát és még sok más területet.