Fontos dokumentumok
225541
Diisopropyl azodicarboxylate
98%
Szinonimák:
DIAD, Diisopropyl azodiformate
Teszt
98%
Forma
liquid
szennyeződések
≤2% dichloromethane
törésmutató
n20/D 1.420 (lit.)
bp
75 °C/0.25 mmHg (lit.)
sűrűség
1.027 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
azo
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(C)OC(=O)\N=N\C(=O)OC(C)C
InChI
1S/C8H14N2O4/c1-5(2)13-7(11)9-10-8(12)14-6(3)4/h5-6H,1-4H3/b10-9+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VVWRJUBEIPHGQF-MDZDMXLPSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Chromenes resembling classical cannabinoids
- MK-3281 inhibitor of the hepatitis C virus NS5B polymerase
- Norbornene-based guanidine-rich polymers as mimcs of cell-penetrating peptides (CPP)
- Analogues of the Pseudomonas aeruginosa quorum-sensing molecule N-(3-Oxododecanoyl)-l-homoserine lactone with immunosuppressive but non-LasR-inducing properties
- Acceptor-donor-acceptor organic dyes for dye-sensitized solar cells
- 1,3-dioxane-2-carboxylic acid derivatives as PPARα/γ dual agonists
- Hydrazinophosphonates and hydrazinobisphosphonates via Mitsunobu and Arbuzov-type multicomponent application of the Morrison-Brunn-Huisgen betaine
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
222.8 °F
Lobbanási pont (C)
106 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?