Fontos dokumentumok
B17905
Benzyl bromide
reagent grade, 98%
Szinonimák:
α-Bromotoluene
About This Item
Javasolt termékek
grade
reagent grade
Minőségi szint
gőzsűrűség
5.8 (vs air)
Teszt
98%
Forma
liquid
szennyeződések
≤0.5% p-bromotoluene
törésmutató
n20/D 1.575 (lit.)
bp
198-199 °C (lit.)
mp
−3-−1 °C (lit.)
sűrűség
1.438 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
BrCc1ccccc1
InChI
1S/C7H7Br/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AGEZXYOZHKGVCM-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
186.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
86 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?