Fontos dokumentumok
109681
N-Chlorosuccinimide
98%
Szinonimák:
1-Chloro-2,5-pyrrolidinedione, NCS
Teszt
98%
form
solid
mp
148-150 °C (lit.)
funkcionális csoport
imide
SMILES string
ClN1C(=O)CCC1=O
InChI
1S/C4H4ClNO2/c5-6-3(7)1-2-4(6)8/h1-2H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JRNVZBWKYDBUCA-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
It can be used for:
- Conversion of diindenylzinc agent, [Zn(ind)2(pic)2]5 into 1-chloroindene.
- Selective cleavage of tryptophanyl peptide bonds.
- Chemoselective oxidation of primary alcohols to aldehydes catalyzed by 2,2,6,6-tetramethyl-1-piperidinyloxy (TEMPO) in the presence of tetrabutylammonium chloride under bi-phasic conditions.
- Conversion of primary amides and aldoximes to their corresponding nitriles in the presence of triphenylphosphine.
- α-Chlorination of acyl-chlorides.
- Conversion of benzylic sulfides into α-chloro sulfides.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)