Fontos dokumentumok
270946
Triphenylphosphine dibromide
96%
Szinonimák:
Bromotriphenylphosphonium bromide, Dibromotriphenylphosphorane
Teszt
96%
form
solid
mp
235 °C (dec.) (lit.)
funkcionális csoport
phosphine
SMILES string
BrP(Br)(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H15Br2P/c19-21(20,16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OCXGTPDKNBIOTF-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)