Fontos dokumentumok
T84603
Triphenylphosphine oxide
98%
Szinonimák:
Ph3PO, TPPO, Triphenyl phosphorus oxide, Triphenylphosphine monoxide
Teszt
98%
reakcióalkalmasság
reagent type: ligand
reaction type: Coupling Reactions
reagent type: ligand
reaction type: Epoxidations
reagent type: ligand
reaction type: Michael Reaction
mp
150-157 °C (lit.)
funkcionális csoport
phosphine oxide
SMILES string
O=P(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H15OP/c19-20(16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FIQMHBFVRAXMOP-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- As a catalyst in Appel-type chlorination reaction of acyclic primary and secondary alcohols.
- As a catalyst in stereoselective poly and dibromination of α,β-unsaturated esters and β,γ-unsaturated α-ketoester compounds.
- As a promotor in the diastereoselective synthesis of α-ribofuranosides through ribofuranosylation of alcohols with ribofuranosyl iodides.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
356.0 °F
Lobbanási pont (C)
180 °C
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?