Merck
298190
Sigma-Aldrich
Cerium(III) chloride
AnhydroBeads, −10 mesh, 99.9%
Szinonimák:
Cerium trichloride, Cerous chloride
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
CeCl3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
246.48
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Teszt:
99.9%
termékcsalád
AnhydroBeads
Minőségi szint
Teszt
99.9%
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: cerium
szennyeződések
≤1500.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
részecskeméret
−10 mesh
mp
848 °C (lit.)
sűrűség
3.97 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cl[Ce](Cl)Cl
InChI
1S/Ce.3ClH/h;3*1H/q+3;;;/p-3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VYLVYHXQOHJDJL-UHFFFAOYSA-K
Alkalmazás
When added to nitrile aldol reactions, diastereoselectivity is enhanced, providing high yields of β-hydroxynitriles.
Jogi információk
AnhydroBeads is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
CorrosionEnvironment
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Xiao, Z. Timberlake, J.W.
Tetrahedron, 54, 4211-4211 (1998)
David Schneider et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 23(50), 12243-12252 (2017-03-24)
A series of heteroleptic tris(cyclopentadienyl) Ce
Zhe Cheng et al.
Environmental toxicology, 27(12), 707-718 (2011-03-09)
Experimental studies have demonstrated that lanthanides could impair cognitive functions of children and animals, but very little is known about the hippocampal apoptosis and its molecular mechanism. The study investigated the signal pathway of hippocampal apoptosis induced by intragastric administration
Florian J Wegehaupt et al.
Archives of oral biology, 55(6), 441-446 (2010-04-20)
To investigate the effect of cerium chloride, cerium chloride/fluoride and fluoride application on calcium release during erosion of treated dentine. Forty dentine samples were prepared from human premolars and randomly assigned to four groups (1-4). Samples were treated twice a
Na Li et al.
Environmental toxicology, 28(6), 349-358 (2011-06-10)
To investigate the molecular mechanism of inflammatory response in the mouse liver caused by exposure to CeCl₃, we measured the liver indices, and cerium content, evaluated the liver histopathological section, detected serum biochemical parameters of liver function, and the immunoglobulin