Fontos dokumentumok
429406
Cerium(III) chloride
AnhydroBeads™, −10 mesh, ≥99.99% trace metals basis
Szinonimák:
Cerium trichloride, Cerous chloride
About This Item
Javasolt termékek
termékcsalád
AnhydroBeads™
Minőségi szint
Teszt
≥99.99% trace metals basis
form
beads
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: cerium
szennyeződések
≤100.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
részecskeméret
−10 mesh
mp
848 °C (lit.)
sűrűség
3.97 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cl[Ce](Cl)Cl
InChI
1S/Ce.3ClH/h;3*1H/q+3;;;/p-3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VYLVYHXQOHJDJL-UHFFFAOYSA-K
Általános leírás
Alkalmazás
- The role of dynamic ligand exchange in the oxidation chemistry of cerium (III): This study explores the redox chemistry of cerium, utilizing Cerium(III) chloride in oxidation reactions to understand its potential in various chemical transformations (JR Robinson et al., 2016).
- Photocatalytic C- C bond cleavage and amination of cycloalkanols by cerium (III) chloride complex: Examines the photocatalytic properties of a cerium(III) chloride complex, used for C-C bond cleavage and amination, highlighting its potential in organic synthesis (JJ Guo et al., 2016).
- Dehydration, hydrolysis and oxidation of cerium chloride heptahydrate in air atmosphere: Investigates the behavior of hydrated forms of Cerium(III) chloride under varying conditions, contributing to understanding its stability and reactivity (S Xue et al., 2017).
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
kiegészítő
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)