Fontos dokumentumok
229555
Cerium(III) fluoride
anhydrous, powder, 99.99% trace metals basis
Szinonimák:
Cerous fluoride
About This Item
Javasolt termékek
grade
anhydrous
Minőségi szint
Teszt
99.99% trace metals basis
form
powder
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: cerium
szennyeződések
≤150.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
sűrűség
6.16 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
F[Ce](F)F
InChI
1S/Ce.3FH/h;3*1H/q+3;;;/p-3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QCCDYNYSHILRDG-UHFFFAOYSA-K
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.