Merck
670855
Sigma-Aldrich
5-Bromo-1-pentanol
technical, ≥80% (GC)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C5H11BrO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
167.04
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
≥80% (GC)
grade
technical
Minőségi szint
Teszt
≥80% (GC)
törésmutató
n20/D 1.482
funkcionális csoport
bromo
hydroxyl
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OCCCCCBr
InChI
1S/C5H11BrO/c6-4-2-1-3-5-7/h7H,1-5H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WJVQJXVMLRGNGA-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
104.0 - 122.0 °F
Lobbanási pont (C)
40 - 50 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Tian Hua et al.
Cell, 180(4), 655-665 (2020-02-01)
Human endocannabinoid systems modulate multiple physiological processes mainly through the activation of cannabinoid receptors CB1 and CB2. Their high sequence similarity, low agonist selectivity, and lack of activation and G protein-coupling knowledge have hindered the development of therapeutic applications. Importantly