Fontos dokumentumok
22300
Cerium(III) chloride heptahydrate
purum p.a., ≥98.0% (AT)
Szinonimák:
Cerium trichloride heptahydrate, Cerous chloride heptahydrate
About This Item
Javasolt termékek
grade
purum p.a.
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (AT)
Forma
crystals
reakcióalkalmasság
core: cerium
reagent type: catalyst
sűrűség
~3.94 g/mL at 25 °C (lit.)
anion nyomok
sulfate (SO42-): ≤200 mg/kg
kation nyomok
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Na: ≤100 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
SMILES string
[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].Cl[Ce](Cl)Cl
InChI
1S/Ce.3ClH.7H2O/h;3*1H;7*1H2/q+3;;;;;;;;;;/p-3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KPZSTOVTJYRDIO-UHFFFAOYSA-K
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?