Merck
435937
Sigma-Aldrich
Cerium(IV) fluoride
99%
Szinonimák:
Ceric fluoride, Cerium tetrafluoride
About This Item
Lineáris képlet:
CeF4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
216.11
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
99%
Forma
powder
reakcióalkalmasság
core: cerium
reagent type: catalyst
reaction type: Fluorinations
SMILES string
F[Ce](F)(F)F
InChI
1S/Ce.4FH/h;4*1H/q+4;;;;/p-4
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SWURHZJFFJEBEE-UHFFFAOYSA-J
Alkalmazás
Reactant for:
  • Synthesis of sodium-rare earth silicate oxide-fluoride apatites
  • C60 fluorination with rare earth metal tetrafluorides
  • Synthesis of cerium(IV) fluoride compounds
Reagent for:
  • Fluorination of fluorocyclobutene with high-valency metal fluoride
Catalyst for Hantzsch reaction
Used for stain etching to form microporous silicon
Employed in the fluorination of hydrocarbons.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Zh. Org. Khim., 30, 1221-1221 (1994)
Cikkek
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.