Fontos dokumentumok
186481
6-Bromo-1-hexanol
97%
Szinonimák:
Hexamethylene bromohydrin
Teszt
97%
form
liquid
reakcióalkalmasság
reagent type: cross-linking reagent
törésmutató
n20/D 1.482 (lit.)
bp
105-106 °C/5 mmHg (lit.)
sűrűség
1.384 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
bromo
hydroxyl
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
BrCCCCCCO
InChI
1S/C6H13BrO/c7-5-3-1-2-4-6-8/h8H,1-6H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FCMCSZXRVWDVAW-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?