Merck
466085
Sigma-Aldrich
Cerium(III) iodide
AnhydroBeads, −10 mesh, 99.99% trace metals basis
Szinonimák:
Cerous triiodide
About This Item
Lineáris képlet:
CeI3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
520.83
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Teszt:
99.99% trace metals basis
termékcsalád
AnhydroBeads
Minőségi szint
Teszt
99.99% trace metals basis
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: cerium
szennyeződések
≤150.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
részecskeméret
−10 mesh
mp
750 °C (lit.)
SMILES string
I[Ce](I)I
InChI
1S/Ce.3HI/h;3*1H/q+3;;;/p-3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZEDZJUDTPVFRNB-UHFFFAOYSA-K
Jogi információk
AnhydroBeads is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)