Merck
294144
Sigma-Aldrich
8-Bromo-1-octanol
95%
Szinonimák:
Octamethylene bromohydrin
About This Item
Lineáris képlet:
Br(CH2)8OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
209.12
Beilstein:
1900837
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt
95%
reakcióalkalmasság
reagent type: cross-linking reagent
törésmutató
n20/D 1.480 (lit.)
bp
79-80 °C/0.07 mmHg (lit.)
sűrűség
1.22 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
bromo
hydroxyl
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
BrCCCCCCCCO
InChI
1S/C8H17BrO/c9-7-5-3-1-2-4-6-8-10/h10H,1-8H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GMXIEASXPUEOTG-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
230.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
110 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Neha Kaushal et al.
Journal of controlled release : official journal of the Controlled Release Society, 289, 79-93 (2018-08-28)
Overexpression of RhoC protein in breast cancer patients has been linked to increased cancer cell invasion, migration, and metastases. Suppressing RhoC expression in aggressive breast cancer cells using silencing RNA (siRNA) molecules is a viable strategy to inhibit the metastatic