Fontos dokumentumok
202983
Cerium(III) chloride heptahydrate
99.999% trace metals basis
Szinonimák:
Cerous chloride heptahydrate
Teszt
99.999% trace metals basis
form
crystals and lumps
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: cerium
szennyeződések
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
sűrűség
~3.94 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].Cl[Ce](Cl)Cl
InChI
1S/Ce.3ClH.7H2O/h;3*1H;7*1H2/q+3;;;;;;;;;;/p-3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KPZSTOVTJYRDIO-UHFFFAOYSA-K
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.