Merck
367753
Sigma-Aldrich
Cerium(III) acetate hydrate
99.9% trace metals basis
Szinonimák:
Cerium acetate hydrate, Cerium triacetate, Cerium(3+) triacetate hydrate
About This Item
Lineáris képlet:
Ce(CH3CO2)3 · xH2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
317.25 (anhydrous basis)
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
99.9% trace metals basis
Forma
powder and chunks
összetétel
Degree of hydration, 1-3
reakcióalkalmasság
core: cerium
reagent type: catalyst
szennyeződések
≤1% acetic acid
SMILES string
O.CC(=O)O[Ce](OC(C)=O)OC(C)=O
InChI
1S/3C2H4O2.Ce.H2O/c3*1-2(3)4;;/h3*1H3,(H,3,4);;1H2/q;;;+3;/p-3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AERUOEZHIAYQQL-UHFFFAOYSA-K
Alkalmazás
With bromide ion, catalyzes the liquid-phase auto-oxidation of cresols.Cerium (III) acetate hydrate may be used as the starting material for the synthesis of CeO2 nanoparticles.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Nippon Kagaku Kaishi, 92-92 (1990)
Synthesis, structural and optical properties of CeO 2 nanoparticles synthesized by a simple polyvinyl pyrrolidone (PVP) solution route.
Phoka S, et al.
Materials Chemistry and Physics, 115(1), 423-428 (2009)
Chem. Abstr., 112, 219165x-219165x (1990)
Thermal decomposition of cerium (III) acetate studied with sample-controlled thermogravimetric?mass spectrometry (SCTG?MS).
Arii T,et al.
J. Eur. Ceram. Soc., 22(13), 2283-2289 (2002)
Cikkek
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.