Merck
316997
Sigma-Aldrich
Niobium(V) fluoride
98%
About This Item
Lineáris képlet:
NbF5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
187.90
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Teszt:
98%
Forma:
powder
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
powder
SMILES string
F[Nb](F)(F)(F)F
InChI
1S/5FH.Nb/h5*1H;/q;;;;;+5/p-5
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AOLPZAHRYHXPLR-UHFFFAOYSA-I
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)