Merck
310891
Sigma-Aldrich
10-Bromo-1-decanol
technical grade, 90%
Szinonimák:
Decamethylene bromohydrin
About This Item
Lineáris képlet:
Br(CH2)10OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
237.18
Beilstein:
1738593
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
grade
technical grade
Minőségi szint
Teszt
90%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.476 (lit.)
bp
165-169 °C/10 mmHg (lit.)
sűrűség
1.19 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
bromo
hydroxyl
SMILES string
OCCCCCCCCCCBr
InChI
1S/C10H21BrO/c11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12/h12H,1-10H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LGZMUUBPTDRQQM-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
10-Bromo-1-decanol was used in the synthesis of (11Z,13Z)-11,13-hexadecadienal, the female sex pheromone of the navel orangeworm (Amyelois transitella).
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
228.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
109 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Kenji Mori
Bioscience, biotechnology, and biochemistry, 73(12), 2727-2730 (2009-12-08)
(11Z,13Z)-11,13-hexadecadienal, the female sex pheromone of the navel orangeworm (Amyelois transitella), was synthesized from commercially available 10-bromo-1-decanol in a 27% overall yield (8 steps). The synthesis was achieved by using 10-iododecanal, trimethylsilylacetylene and (Z)-1-bromo-1-butene as the key building blocks, employing