Fontos dokumentumok
211605
Lanthanum(III) chloride hydrate
99.9% trace metals basis
Szinonimák:
Lanthanum trichloride hydrate, Trichlorolanthanum hydrate
Teszt
99.9% trace metals basis
form
powder, crystals or chunks
összetétel
Degree of hydration, ~6
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: lanthanum
szennyeződések
≤1500.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
mp
92-93 °C (lit.)
SMILES string
O.Cl[La](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.La.H2O/h3*1H;;1H2/q;;;+3;/p-3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NUXZAAJDCYMILL-UHFFFAOYSA-K
Általános leírás
Alkalmazás
- As a precursor to synthesize La-based nanostructures.
- As a dopant to fabricate ZnO nanoparticles with enhanced optical particles.
- To synthesize Fe–La composite (hydr)oxides for arsenic removal from water.
- Tofabricate lanthanum hexaboride (LaB6) powders forultra-high-temperature ceramics.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.