Fontos dokumentumok
450103
Yttrium(III) chloride
AnhydroBeads™, −10 mesh, 99.99% trace metals basis
Szinonimák:
Yttrium trichloride
About This Item
Javasolt termékek
termékcsalád
AnhydroBeads™
Minőségi szint
Teszt
99.99% trace metals basis
szennyeződések
≤150.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
részecskeméret
−10 mesh
mp
721 °C (lit.)
sűrűség
2.67 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cl[Y](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Y/h3*1H;/q;;;+3/p-3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PCMOZDDGXKIOLL-UHFFFAOYSA-K
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
kiegészítő
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1B
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)