Fontos dokumentumok
205168
Yttrium(III) oxide
99.99% trace metals basis
Szinonimák:
Yttria
Teszt
99.99% trace metals basis
Forma
powder
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
2410 °C (lit.)
sűrűség
5.01 g/mL at 25 °C (lit.)
környezetbarátabb alternatív kategória
SMILES string
O=[Y]O[Y]=O
InChI
1S/3O.2Y
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SIWVEOZUMHYXCS-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
As with all types of fuel cells, a Solid Oxide Fuel Cell (SOFC) is capable of efficiently transforming chemical energy into electrical energy.
Lanthanide ions in spectral conversion enhance solar cell efficiency via photon conversion.
Rechargeable solid-state batteries are becoming increasingly important due to wide-spread use in computers, portable electronics, and vehicular applications.