Merck
157775
Sigma-Aldrich
Phosphorus pentachloride
reagent grade, 95%
Szinonimák:
Phosphorus(V) chloride
Méret kiválasztása
250 G
23 000,00 Ft
100 G
25 300,00 Ft
1 KG
45 000,00 Ft
23 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
250 G
23 000,00 Ft
100 G
25 300,00 Ft
1 KG
45 000,00 Ft
About This Item
Lineáris képlet:
PCl5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
208.24
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
Teszt:
95%
grade:
reagent grade
Forma:
powder
23 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
grade
reagent grade
Minőségi szint
gőznyomás
<1 mmHg ( 20 °C)
Teszt
95%
Forma
powder
pH
1 (5 g/L)
mp
179-181 °C (subl.) (lit.)
SMILES string
ClP(Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/Cl5P/c1-6(2,3,4)5
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UHZYTMXLRWXGPK-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Phosphorus pentachloride is a light yellow colored phosphorous halide. It participates in the synthesis of thiazoline analogs.[1]
Alkalmazás
Phosphorus pentachloride may be used in the synthesis of following compounds:
  • benzenesulfonyl chloride[2]
  • malonic dinitrile[3]
  • aromatic sulfonyl chlorides[4]
Phosphorus pentachloride may be used as halogenating reagent to convert any substituted aldehyde into the corresponding vinyl halide.[5] It can also undergo reaction with ammonium chloride to yield linear phosphazenes and cyclophosphazenes.[6]
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Inhalation
Célzott szervek
Respiratory Tract
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Ley.VS
Comprehensive Organic Functional Group Transformations II, 2 (1995)
Allcock H
Phosphorus-Nitrogen Compounds: Cyclic, Linear, and High Polymeric Systems (2012)
Ley.VS et al.
Comprehensive Organic Functional Group Transformations: Synthesis: carbon with two heteroatoms, each attached by a single bond (2005)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 120-120 (1994)
Synthetic studies of thiazoline and thiazolidine-containing natural products-1. Phosphorus pentachloride-mediated thiazoline construction reaction.
Ino A and Murabayashi A.
Tetrahedron, 55(34), 10271-10282 (1999)