Fontos dokumentumok
243388
Magnesium oxide
ACS reagent, 97%
About This Item
Javasolt termékek
grade
ACS reagent
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
powder
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: magnesium
szennyeződések
≤0.02% NH4OH pptd.
≤0.02% insol. dil. HCl
≤0.4% water soluble substances
veszteség
≤2.0% loss on ignition
mp
2852 °C (lit.)
anion nyomok
SO42- and SO32-: ≤0.02%
chloride (Cl-): ≤0.01%
nitrate (NO3-): ≤0.005%
kation nyomok
Ba: ≤0.005%
Ca: ≤0.05%
Fe: ≤0.01%
K: ≤0.005%
Mn: ≤5 ppm
Na: ≤0.5%
Sr: ≤0.005%
heavy metals (as Pb): ≤0.003%
SMILES string
O=[Mg]
InChI
1S/Mg.O
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CPLXHLVBOLITMK-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
It may be employed as a phase stabilizer during the fabrication of porous β-tricalcium phosphate (β-TCP).
Lithium-doped magnesium oxide (Li/MgO) may be employed for the synthesis of ethylene and ethane. It may also be used as a catalyst in the preparation of (R)-phenyl carbonate.
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)