Fontos dokumentumok
769304
Barium peroxide
anhydrous, ≥86.0% (RT)
About This Item
Javasolt termékek
grade
anhydrous
Minőségi szint
Teszt
≥86.0% (RT)
form
powder
veszteség
≤0.1% loss on drying
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.05%
kation nyomok
Fe: ≤0.02%
heavy metals (as Pb): ≤0.01%
SMILES string
[Ba++].[O-][O-]
InChI
1S/Ba.O2/c;1-2/q+2;-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZJRXSAYFZMGQFP-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Substances not precipitated by diluted sulfuric acid (as sulphates) ≤ 2.0 %
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?