Fontos dokumentumok
244864
Potassium
chunks (in mineral oil), 98% trace metals basis
Szinonimák:
Atomic potassium, Potassium hyperkalemia
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
0.09 mmHg ( 260 °C)
Minőségi szint
Teszt
98% trace metals basis
Forma
chunks (in mineral oil)
reakcióalkalmasság
reagent type: reductant
ellenállás
6.1 μΩ-cm, 20°C
bp
760 °C (lit.)
mp
64 °C (lit.)
sűrűség
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[K]
InChI
1S/K
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZLMJMSJWJFRBEC-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?