Fontos dokumentumok
M0753
Molybdenum(VI) oxide
ReagentPlus®, ≥99.5%
Szinonimák:
Molybdenum trioxide
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
termékcsalád
ReagentPlus®
Teszt
≥99.5%
Forma
crystals
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: molybdenum
mp
795 °C (lit.)
kation nyomok
NH4+: ≤0.02%
SMILES string
O=[Mo](=O)=O
InChI
1S/Mo.3O
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JKQOBWVOAYFWKG-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)