Fontos dokumentumok
377201
Manganese(II) oxide
powder, −60 mesh, 99%
Szinonimák:
Manganese monoxide
Teszt
99%
Forma
powder
részecskeméret
−60 mesh
sűrűség
5.45 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
battery manufacturing
SMILES string
O=[Mn]
InChI
1S/Mn.O
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VASIZKWUTCETSD-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Magnetic materials find diverse applications from data storage to renewable energy.