Merck
256714
Sigma-Aldrich
Diethylaluminum chloride
97%
Szinonimák:
Chloro diethyl aluminum
About This Item
Lineáris képlet:
(C2H5)2AlCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
120.56
Beilstein:
4123259
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
gőznyomás
3 mmHg ( 60 °C)
Minőségi szint
Teszt
97%
bp
125-126 °C/50 mmHg (lit.)
mp
−50 °C (lit.)
sűrűség
0.961 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC[Al](Cl)CC
InChI
1S/2C2H5.Al.ClH/c2*1-2;;/h2*1H2,2H3;;1H/q;;+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YNLAOSYQHBDIKW-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Diethylaluminum chloride is an organoaluminum reagent used in the reductive condensation of α-haloketones.
Alkalmazás
Lewis-acid catalyst in Diels-Alder reactions and reactant in the synthesis of aluminum-phosphorus compounds.
Kiszerelés
Supplied in a Sure/Pac cylinder and has a 1/4-turn bronze ball valve with a female 1/4" NPT outlet thread (Z122661) installed. Before using the cylinder, ensure that the valve is closed, then remove carbon steel plug that seals the outlet valve.
Compatible with the following:For instructions please refer to technical bulletin AL-136: The Aldrich Sure/Pac Cylinder System
Jogi információk
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Sure/Pac is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
Product No.
Leírás
Árazás
javasolt
szeptum bemeneti adapter
Product No.
Leírás
Árazás
Piktogramok
FlameCorrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Tárolási osztály kódja
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
No data available
Lobbanási pont (C)
No data available
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Tetrahedron Letters, 35, 489-489 (1994)
Organometallics, 12, 3333-3333 (1993)
Selective reactions with organoaluminum compounds
Hisashi Y et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 17, 169-175 (1978)
Tetrahedron, 49, 4073-4073 (1993)