Fontos dokumentumok
415138
Strontium oxide
99.9% trace metals basis
Szinonimák:
Strontia, Strontium monoxide
Teszt
99.9% trace metals basis
form
powder
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: strontium
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
sűrűség
4.7 g/mL at 25 °C (lit.)
környezetbarátabb alternatív kategória
SMILES string
O=[Sr]
InChI
1S/O.Sr
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UFQXGXDIJMBKTC-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
As with all types of fuel cells, a Solid Oxide Fuel Cell (SOFC) is capable of efficiently transforming chemical energy into electrical energy.
Three approaches generate white light, including LED-based down-conversion for broader applications.
The prevailing strategies for heat and electric-power production that rely on fossil and fission fuels are having a negative impact on the environment and on our living conditions.