Fontos dokumentumok
329436
Barium carbonate
99.98% trace metals basis
Szinonimák:
Barium monocarbonate, Pigment White 10, Witherite
Teszt
99.98% trace metals basis
Forma
powder
szennyeződések
≤250.0 ppm Trace Metal Analysis
SMILES string
[Ba++].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Ba/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AYJRCSIUFZENHW-UHFFFAOYSA-L
Alkalmazás
- Dielectric Properties of Materials Used for Microwave-Based NOx Gas Dosimeters: This study discusses the use of barium carbonate in microwave-based gas dosimeters, highlighting its significance in material science for environmental monitoring applications (Walter et al., 2024).
- Barium carbonate and barium titanate for ultra-high temperature thermochemical energy storage: Focuses on the use of barium carbonate in energy storage systems, particularly at ultra-high temperatures, which is crucial for advancing renewable energy technologies (Williamson et al., 2024).
- Enhanced electrode reaction for La0. 8Sr0. 2FeO3-δ-Sm0. 2Ce0. 8O1. 9 composite cathode by barium carbonate nanoparticles as a synergistic catalyst: Discusses the catalytic properties of barium carbonate nanoparticles in solid oxide fuel cells, an important area of research in material science and sustainable energy (Li et al., 2024).
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)